Tisk…
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1550-25G OR1550-500MG OR1550-5G
APOSOR1550-25GEA 5460 CZK
APOSOR1550-25G APOSOR1550-500MG APOSOR1550-5G
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₃
Bod varu: 114 °C/0,1mmHg
Bod tání: 39…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728947
CAS číslo: 77279-24-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III