Tisk…
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)benzoic acid
OR15491-1G OR15491-25G OR15491-5G
APOSOR15491-1GEA 1910 CZK
APOSOR15491-1G APOSOR15491-25G APOSOR15491-5G
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02708231
CAS číslo: 7326-73-0