2-(4-Chlorophenylthio)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-ethanol, 4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulphide
OR15484-1G
OR15484-250MG
OR15484-5G
APOSOR15484-1GEA
3110
CZK
APOSOR15484-1G
APOSOR15484-250MG
APOSOR15484-5G
2-(4-Chlorophenylthio)ethanol
2-(4-Chlorophenylthio)ethanol
Vzorec:
C₈H₉ClOS MW: 188,68 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014037 CAS číslo: 13457-98-2 |