Tisk…
5-Chloro-2-methylthiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15483-5G OR15483-25G
APOSOR15483-5GEA 4070 CZK
APOSOR15483-5G APOSOR15483-25G
5-Chloro-2-methylthiophenol
5-Chloro-2-methylthiophenol
Vzorec: C₇H₇ClS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062429
CAS číslo: 18858-06-5