Tisk…
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15481-10G OR15481-1G OR15481-5G
APOSOR15481-10GEA 38350 CZK
APOSOR15481-10G APOSOR15481-1G APOSOR15481-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Vzorec: C₉H₉BrO₃S
MW: 277,14 g/mol
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864834
CAS číslo: 500576-33-0