Tisk…
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
OR15479-1G OR15479-500MG OR15479-100MG
APOSOR15479-1GEA 7940 CZK
APOSOR15479-1G APOSOR15479-500MG APOSOR15479-100MG
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Vzorec: C₅H₇BrN₂O
MW: 191.03 g/mol
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864833
CAS číslo: 861362-06-3