Tisk…
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15477-1G OR15477-500MG OR15477-5G
APOSOR15477-1GEA 4240 CZK
APOSOR15477-1G APOSOR15477-500MG APOSOR15477-5G
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂S
Bod tání: 173…176 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02102513
CAS číslo: 36916-44-6