Tisk…
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15475-1G OR15475-5G
APOSOR15475-1GEA 9560 CZK
APOSOR15475-1G APOSOR15475-5G
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Vzorec: C₁₈H₁₉ClN₄O₅
Bod tání: 129…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864830
CAS číslo: 1000018-20-1