Tisk…
Benzyl-4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15472-10G OR15472-1G OR15472-5G
APOSOR15472-10GEA 38350 CZK
APOSOR15472-10G APOSOR15472-1G APOSOR15472-5G
Benzyl-4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine
Benzyl-4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine
Vzorec: C₂₀H₂₃ClN₄O₅
Bod tání: 116…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864828
CAS číslo: 1000018-18-7