Tisk…
4-Propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15460-1G
APOSOR15460-1GEA 6910 CZK
APOSOR15460-1G
4-Propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
4-Propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.17 g/mol
Bod tání: 216…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200986
CAS číslo: 111468-94-1