Tisk…
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15438-10G OR15438-1G OR15438-5G
APOSOR15438-10GEA 25460 CZK
APOSOR15438-10G APOSOR15438-1G APOSOR15438-5G
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate
Vzorec: C₁₂H₁₀BrNO₃
MW: 296,13 g/mol
Bod tání: 248…249 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02657946
CAS číslo: 17826-11-8