4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4,5-Dibromo-2-[(3-hydroxyprop-1-yl)carbamoyl]-1H-pyrrole
OR15433-10G
OR15433-1G
OR15433-5G
APOSOR15433-10GEA
47940
CZK
APOSOR15433-10G
APOSOR15433-1G
APOSOR15433-5G
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Vzorec:
C₈H₁₀Br₂N₂O₂ MW: 326 g/mol Bod tání: 160…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06200910 CAS číslo: 186956-98-9 |