Tisk…
2-Propyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15430-1G OR15430-5G OR15430-10G
APOSOR15430-1GEA 0 CZK
APOSOR15430-1G APOSOR15430-5G APOSOR15430-10G
2-Propyl-1,3-benzoxazol-5-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200946
CAS číslo: 886361-62-2