Tisk…

4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-benzenecarboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-[(1,3-Dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzoic acid

OR15427-10G OR15427-1G OR15427-5G
APOSOR15427-10GEA 23150 CZK
APOSOR15427-10G APOSOR15427-1G APOSOR15427-5G
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-benzenecarboxylic acid
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₃
Bod tání: 228…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200936
CAS číslo: 503039-50-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR