Tisk…
5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-5-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-2-phenylpyrimidine
OR15424-10G OR15424-1G OR15424-5G
APOSOR15424-10GEA 47940 CZK
APOSOR15424-10G APOSOR15424-1G APOSOR15424-5G
5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
Vzorec: C₁₇H₁₄N₂O₃S
MW: 326,38 g/mol
Bod tání: 325…328 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200982
CAS číslo: 885949-45-1