Tisk…
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15422-5G OR15422-25G
APOSOR15422-5GEA 1450 CZK
APOSOR15422-5G APOSOR15422-25G
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃O₂
Bod varu: 369,5 °C
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101003
CAS číslo: 16155-03-6