Tisk…
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15416-1G OR15416-5G
APOSOR15416-1GEA 622 CZK
APOSOR15416-1G APOSOR15416-5G
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₆BrNO₂
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00832855
CAS číslo: 934-05-4