Tisk…
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carbohydrazide
OR15414-500MG OR15414-1G
APOSOR15414-500MGEA 15940 CZK
APOSOR15414-500MG APOSOR15414-1G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Bod tání: 195…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200930
CAS číslo: 69202-24-0