Tisk…
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-[(Dimethylamino)methyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
OR15401-1G OR15401-5G
APOSOR15401-1GEA 9560 CZK
APOSOR15401-1G APOSOR15401-5G
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃
MW: 189.26 g/mol
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200990
CAS číslo: 885949-46-2