2-Acetyl-3-chlorothiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR15400-1G
OR15400-5G
APOSOR15400-1GEA
1330
CZK
APOSOR15400-1G
APOSOR15400-5G
2-Acetyl-3-chlorothiophene
2-Acetyl-3-chlorothiophene
Vzorec:
C₆H₅ClOS Bod varu: 117…118 °C/15mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00794248 CAS číslo: 89581-82-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |