5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15397-1G
OR15397-5G
APOSOR15397-1GEA
2820
CZK
APOSOR15397-1G
APOSOR15397-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₇ClOS MW: 222,69 g/mol Bod tání: 85…86 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01860767 CAS číslo: 38401-71-7 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)