Tisk…
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15394-10G OR15394-1G OR15394-5G
APOSOR15394-10GEA 25460 CZK
APOSOR15394-10G APOSOR15394-1G APOSOR15394-5G
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₁₂ClNO₂
MW: 297,74 g/mol
Bod tání: 315 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419305
CAS číslo: 154869-06-4