Tisk…
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15393-10G OR15393-1G OR15393-5G
APOSOR15393-10GEA 25460 CZK
APOSOR15393-10G APOSOR15393-1G APOSOR15393-5G
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₁₂ClNO₃
Bod tání: 350 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200950
CAS číslo: 854867-53-1