Tisk…
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15386-10G OR15386-1G OR15386-5G
APOSOR15386-10GEA 38350 CZK
APOSOR15386-10G APOSOR15386-1G APOSOR15386-5G
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Vzorec: C₁₀H₉ClN₄OS
Bod tání: 257 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200937
CAS číslo: 886361-54-2