Tisk…
(3-Methyl-2-furyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15383-1G OR15383-250MG
APOSOR15383-1GEA 8930 CZK
APOSOR15383-1G APOSOR15383-250MG
(3-Methyl-2-furyl)methanol
(3-Methyl-2-furyl)methanol
Vzorec: C₆H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817486
CAS číslo: 20416-16-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III