Tisk…

3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR1538-1G OR1538-5G
APOSOR1538-1GEA 622 CZK
APOSOR1538-1G APOSOR1538-5G
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BrO₂
Bod tání: 146…150 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00167820
CAS číslo: 21816-08-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR