Tisk…
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15376-1G OR15376-5G
APOSOR15376-1GEA 6910 CZK
APOSOR15376-1G APOSOR15376-5G
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂S
MW: 256.71 g/mol
Bod tání: 89.5…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817463
CAS číslo: 916766-81-9
UN: 3261
ADR: 8 III