Tisk…
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methyl-1-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine, 1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-pyrazole
OR15368-1G OR15368-250MG
APOSOR15368-1GEA 6290 CZK
APOSOR15368-1G APOSOR15368-250MG
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine
Vzorec: C₆H₁₁N₃
MW: 125.17 g/mol
Bod varu: 102 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419812
CAS číslo: 930111-04-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III