Tisk…
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15365-10G OR15365-1G OR15365-5G
APOSOR15365-10GEA 25460 CZK
APOSOR15365-10G APOSOR15365-1G APOSOR15365-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Vzorec: C₆H₉N₃O
Bod varu: 93…95 °C/0,38mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142027
CAS číslo: 111451-34-4