4-(4-Nitrophenyl)piperidine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR15358-100MG
OR15358-250MG
APOSOR15358-100MGEA
622
CZK
APOSOR15358-100MG
APOSOR15358-250MG
4-(4-Nitrophenyl)piperidine 98+%
4-(4-Nitrophenyl)piperidine
Vzorec:
C₁₁H₁₄N₂O₂ Bod tání: 92…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06804549 CAS číslo: 26905-03-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...