Tisk…
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15355-10G OR15355-1G OR15355-5G
APOSOR15355-10GEA 38350 CZK
APOSOR15355-10G APOSOR15355-1G APOSOR15355-5G
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉NO₃
MW: 227.22 g/mol
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06803021
CAS číslo: 209863-08-1