Tisk…
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15353-500MG OR15353-1G
APOSOR15353-500MGEA 1780 CZK
APOSOR15353-500MG APOSOR15353-1G
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Vzorec: C₉H₇IN₂O₂
Bod tání: 188…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07021385
CAS číslo: 460087-82-5