Tisk…
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15352-10G OR15352-1G OR15352-5G
APOSOR15352-10GEA 6580 CZK
APOSOR15352-10G APOSOR15352-1G APOSOR15352-5G
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇ClO₂S
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371546
CAS číslo: 35212-95-4