Tisk…
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR15346-5G
APOSOR15346-5GEA 14290 CZK
APOSOR15346-5G
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₈BrNO₂
MW: 218,06 g/mol
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275077
CAS číslo: 1196-90-3