Tisk…
4-methoxy-1H-indazol-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-4-methoxy-1H-indazole, 4-Methoxy-1H-indazol-3-amine
OR15340-1G OR15340-5G OR15340-25G
APOSOR15340-1GEA 910 CZK
APOSOR15340-1G APOSOR15340-5G APOSOR15340-25G
4-methoxy-1H-indazol-3-amine 95%
4-methoxy-1H-indazol-3-amine
Vzorec: C₈H₉N₃O
MW: 163,18 g/mol
Bod tání: 115…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276946
CAS číslo: 886362-07-8