Tisk…
1H-Indol-3-ylhydrosulphide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15338-1G OR15338-250MG
APOSOR15338-1GEA 5230 CZK
APOSOR15338-1G APOSOR15338-250MG
1H-Indol-3-ylhydrosulphide
1H-Indol-3-ylhydrosulphide
Vzorec: C₈H₇NS
Bod tání: 97…100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00152110
CAS číslo: 480-94-4