Tisk…
4-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15336-10G OR15336-1G OR15336-5G
APOSOR15336-10GEA 25460 CZK
APOSOR15336-10G APOSOR15336-1G APOSOR15336-5G
4-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
4-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Vzorec: C₁₈H₁₃N₃O₂
MW: 303,32 g/mol
Bod tání: 277…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00794104
CAS číslo: 477853-96-6