Tisk…
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15334-1G OR15334-5G
APOSOR15334-1GEA 1620 CZK
APOSOR15334-1G APOSOR15334-5G
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₆
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03617780
CAS číslo: 26465-37-2