Tisk…
N-Boc-ethylenediamine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: t-boc-N-EDA
OR1533-25G OR1533-100G
APOSOR1533-25GEA 622 CZK
APOSOR1533-25G APOSOR1533-100G
N-Boc-ethylenediamine 97+%
N-Boc-ethylenediamine
Vzorec: C₇H₁₆N₂O₂
Bod varu: 72…80 °C/0,1mmHg
Hustota: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191871
CAS číslo: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III