Tisk…
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15329-250MG
APOSOR15329-250MGEA 1450 CZK
APOSOR15329-250MG
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine 95%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine
Vzorec: C₉H₁₃ClN₂S
Bod varu: 102 °C/0,08mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01443899
CAS číslo: 339104-71-1