Tisk…
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15326-100MG OR15326-250MG
APOSOR15326-100MGEA 1540 CZK
APOSOR15326-100MG APOSOR15326-250MG
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 886361-02-0