2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15321-10G
OR15321-1G
OR15321-5G
APOSOR15321-10GEA
25460
CZK
APOSOR15321-10G
APOSOR15321-1G
APOSOR15321-5G
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Vzorec:
C₁₁H₈Cl₂N₂OS Bod tání: 130…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01315353 CAS číslo: 338957-50-9 |