2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1532-100G
OR1532-250G
OR1532-25G
APOSOR1532-100GEA
1870
CZK
APOSOR1532-100G
APOSOR1532-250G
APOSOR1532-25G
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone
Vzorec:
C₁₄H₁₀Cl₂O₂ Bod tání: 54…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00140226 CAS číslo: 119851-28-4 |