Tisk…
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15313-10G OR15313-1G OR15313-5G
APOSOR15313-10GEA 47940 CZK
APOSOR15313-10G APOSOR15313-1G APOSOR15313-5G
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂
Bod tání: 101…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276940
CAS číslo: 324054-75-3