1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15312-10G
OR15312-1G
OR15312-5G
APOSOR15312-10GEA
14060
CZK
APOSOR15312-10G
APOSOR15312-1G
APOSOR15312-5G
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Vzorec:
C₇H₅BrCl₃NO Bod tání: 102…104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08276938 CAS číslo: 184643-69-4 |