Tisk…
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1531-100G
APOSOR1531-100GEA 2730 CZK
APOSOR1531-100G
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 98%
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Bod tání: 180…185 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00054185
CAS číslo: 17601-94-4