Tisk…
1,3-Benzoxazol-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-1,3-benzoxazole
OR15304-1G OR15304-5G OR15304-100MG
APOSOR15304-1GEA 2440 CZK
APOSOR15304-1G APOSOR15304-5G APOSOR15304-100MG
1,3-Benzoxazol-4-amine
1,3-Benzoxazol-4-amine
Vzorec: C₇H₆N₂O
Bod tání: 77…79 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 163808-09-1