Tisk…
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15295-1G OR15295-5G
APOSOR15295-1GEA 744 CZK
APOSOR15295-1G APOSOR15295-5G
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₁H₉NO₃
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03012557
CAS číslo: 179057-14-8