Tisk…
Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl-5-iodo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate, 1,2-Dihydro-3-iodo-5-(methoxycarbonyl)-2-oxopyridine, Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxonicotinate
OR15294-100MG OR15294-250MG
APOSOR15294-100MGEA 622 CZK
APOSOR15294-100MG APOSOR15294-250MG
Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₆INO₃
Bod tání: 209…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276965
CAS číslo: 885950-46-9