Tisk…
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-chloro-5-iodonicotinate
OR15292-1G OR15292-500MG OR15292-5G
APOSOR15292-1GEA 3540 CZK
APOSOR15292-1G APOSOR15292-500MG APOSOR15292-5G
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Vzorec: C₇H₅ClINO₂
MW: 297,48 g/mol
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08276963
CAS číslo: 365413-29-2